Tisk…
trans-Anethole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
152531000 152530050 152535000
ACRO152531000EA 1580 CZK
ACRO152531000 ACRO152530050 ACRO152535000
trans-Anethole 99%
trans-Anethole
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 236 °C (1013 hPa)
Bod tání: 23 °C
Hustota: 0,9875 g/cm³
Bod vzplanutí: 90 °C
MDL Number: MFCD00009284
CAS číslo: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.986 to 0.989
GC ≥98.5 %