Tisk…
Fumaronitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
131016-25G 131016-5G
SIAL131016-25GEA 10880 CZK
SIAL131016-25G SIAL131016-5G
Fumaronitrile, Sigma-Aldrich®
Fumaronitrile
Vzorec: C₄H₂N₂
Bod varu: 186 °C (1013 hPa)
Bod tání: 96 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001928
CAS číslo: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III