Tisk…
Fumaronitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
157400050 157400250 157401000
ACRO157400050EA 2170 CZK
ACRO157400050 ACRO157400250 ACRO157401000
Fumaronitrile 98%
Fumaronitrile
Vzorec: C₄H₂N₂
Bod varu: 186 °C (760 mmHg)
Bod tání: 95…98 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001928
CAS číslo: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=4 in methanol)