Tisk…
Chlorid titaničitý 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378161000 378168000
378161000.EA 2750 CZK
378161000. 378168000.
Chlorid titaničitý 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Chlorid titaničitý
Vzorec: Cl₄Ti
Hustota: 0,964 g/cm³
Bod vzplanutí: 8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011267
CAS číslo: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M