Tisk…
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PEG 8,000, Ethylene glycol polymer 8000, PEG 8000
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1458-25ML P1458-50ML
SIALP1458-25MLEA 1900 CZK
SIALP1458-25ML SIALP1458-50ML
Polyethylene glycol 8,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 8000
Bod varu: 250
Hustota: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779615
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729