Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
PEG 400
P3265-1KG
P3265-500G
SIALP3265-1KGEA
3390
CZK
SIALP3265-1KG
SIALP3265-500G
Polyethylenglykol 400, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 400
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 400 Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa) Bod tání: 4…8 °C Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 245 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |