Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3015-1KG
P3015-20KG
P3015-250G
P3015-500G
SIALP3015-1KGEA
2200
CZK
SIALP3015-1KG
SIALP3015-20KG
SIALP3015-250G
SIALP3015-500G
Polyethylenglykol 200, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 200
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa) Bod tání: –55…–40 °C Hustota: 1,124 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01779596 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...