Tisk…
Phenylacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P16753-100G P16753-500G P16753-5G
SIALP16753-100GEA 2230 CZK
SIALP16753-100G SIALP16753-500G SIALP16753-5G
Phenylacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Phenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91 °C
Hustota: 1,1682 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
MDL Number: MFCD00000729
CAS číslo: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN: 2577
ADR: 8,II