Phenylacetyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24987.0B
B24987.22
B24987.36
B24987.0BEA
8070
CZK
B24987.0B
B24987.22
B24987.36
Phenylacetyl chloride ≥98%
Phenylacetyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 103-80-0
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5325
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 742254
UN No.: 2577
MDL No.: MFCD00000729
Vzorec:
C₈H₇ClO Bod varu: 225 °C Bod tání: 91 °C Hustota: 1,168 Bod vzplanutí: 102 °C (215 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000729 CAS číslo: 103-80-0 EINECS: 203-146-5 UN: 2577 ADR: 8,II |