Tisk…
Kyselina jodistá 34% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20172.22 B20172.36
B20172.22EA 1750 CZK
B20172.22 B20172.36
Kyselina jodistá 34% (w/w) vodný roztok
Kyselina jodistá
CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3098 MDL No.: MFCD00011344
Vzorec: H₅IO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011344
CAS číslo: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3098
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM