Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Hexanitritokobaltitan trojsodný
MQ300
1.02521.0025
1.02521.0100
1.02521.0025EA
2480
CZK
1.02521.0025
1.02521.0100
Sodium hexanitritocobaltate(III), Supelco®
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec:
Na₃Co(NO₂)₆ MW: 403.94 g/mol Bod tání: ∼220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003512 CAS číslo: 13600-98-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 720 g/l (20 °C) |
Melting Point | 220 °C |
Molar Mass | 403.93 g/mol |
Bulk Density | 480 kg/m3 |
Density | 0.48 g/cm3 |
pH | 5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |