Tisk…
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Hexanitritokobaltitan trojsodný
233722-100G 233722-500G
233722-100GEA 8260 CZK
233722-100G 233722-500G
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Vzorec: Na₃Co(NO₂)₆
MW: 403.94 g/mol
Bod tání: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003512
CAS číslo: 13600-98-1
EINECS: 237-077-7
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance complying
Insoluble in acetic acid Max. 0.020 %
Suitability for K determination complying