Tisk…
L(-)-Sorbóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
85541-50G 85541-250G
SIAL85541-50GEA 6930 CZK
SIAL85541-50G SIAL85541-250G
L(-)-Sorbóza, Sigma-Aldrich®
L(-)-Sorbóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod varu: 380 °C (1013 hPa)
Bod tání: 158…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151097
CAS číslo: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Index: 12,08874