Kyselina glykolová 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
420603-18L
420603-1L
420603-4L
SIAL420603-18LEA
10570
CZK
SIAL420603-18L
SIAL420603-1L
SIAL420603-4L
Kyselina glykolová 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Kyselina glykolová
Vzorec:
C₂H₄O₃ Hustota: 1,262 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS číslo: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3265 ADR: 8,II |