Tisk…
Kyselina glykolová 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
420581-500ML 420581-100ML
SIAL420581-500MLEA 2440 CZK
SIAL420581-500ML SIAL420581-100ML
Kyselina glykolová 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
Hustota: 1,262 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004312
CAS číslo: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II