Tisk…
Pentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W207403-100G W207403-1KG W207403-20KG W207403-9KG W207403-SAMPLE
SIALW207403-100GEA 1930 CZK
SIALW207403-100G SIALW207403-1KG SIALW207403-20KG SIALW207403-9KG SIALW207403-SAMPLE
Pentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Pentyl hexanoate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: –47 °C
Hustota: 0,858 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00027281
CAS číslo: 540-07-8
EINECS: 208-732-4
Merck Index: 13,00609