Tisk…
Isopentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W207500-1KG-K W207500-9KG-K
SIALW207500-1KG-KEA 2980 CZK
SIALW207500-1KG-K SIALW207500-9KG-K
Isopentyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Isopentyl hexanoate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,861 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027280
CAS číslo: 2198-61-0
EINECS: 218-600-8