Tisk…
Isobutyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W220205-20KG W220205-9KG
SIALW220205-20KGEA 0 CZK
SIALW220205-20KG SIALW220205-9KG
Isobutyl hexanoate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl hexanoate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 348 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,856 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00048870
CAS číslo: 105-79-3
EINECS: 203-332-6