Tisk…
Xylitol ≥99%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
M-Clarity™ quality level = MQ200
X3375-25G X3375-100G X3375-1KG X3375-500G X3375-5G
SIALX3375-25GEA 1400 CZK
SIALX3375-25G SIALX3375-100G SIALX3375-1KG SIALX3375-500G SIALX3375-5G
Xylitol ≥99%, Sigma-Aldrich®
Xylitol
Vzorec: C₅H₁₂O₅
MW: 152.15
Bod varu: 495
Bod tání: 94
Hustota: 1.52
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064292
CAS číslo: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Merck Index: 13,10140