Tisk…
Dimethylsulfoxid
Dodavatel: SCHARLAB
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
SU01551000 SU01552500
SCARSU01551000EA 0 CZK
SCARSU01551000 SCARSU01552500
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
MW: 78.14
Bod varu: 189
Bod tání: 18.5
Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM