Tisk…

Dichlormethan stabilizovaný, Multisolvent® for HPLC

Dodavatel: SCHARLAB
Varování

Synonyms: Methylene chloride

Stabilization: Stabilised with amylene

CL03471000 CL03472500 CL03474000
SCARCL03471000EA 0 CZK
SCARCL03471000 SCARCL03472500 SCARCL03474000
Dichlormethan stabilizovaný, Multisolvent® for HPLC
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Bod varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR