Dichlormethan for gas chromatography
Dodavatel: SCHARLAB
|
Varování
|
Synonyms:
Methylene chloride
CL03451000
CL03452500
SCARCL03451000EA
0
CZK
SCARCL03451000
SCARCL03452500
Dichlormethan for gas chromatography
Dichloromethane
Vzorec:
CH₂Cl₂ MW: 84.93 Bod varu: 39.8 Bod tání: –95 °C Hustota: 1.322 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS číslo: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,06140 |