Tisk…

Dichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

D55008-100G D55008-500G
SIALD55008-100GEA 1190 CZK
SIALD55008-100G SIALD55008-500G
Dichloroacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dichloroacetyl chloride
Vzorec: C₂HCl₃O
Bod varu: 107 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
MDL Number: MFCD00000840
CAS číslo: 79-36-7
EINECS: 201-199-9
UN: 1765
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03078

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR