Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B25399.03
B25399.06
B25399.03EA
1720
CZK
B25399.03
B25399.06
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide ≥97%
Bis(4-methoxyphenyl)disulphide
Purity: 97%
CAS No.: 5335-87-5
Molecular Formula: C14H14O2S2
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 200°/3mm
MDL No.: MFCD00041358
Vzorec:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Bod varu: 200 °C (3 mmHg) Bod tání: 37…41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041358 CAS číslo: 5335-87-5 |