Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B25604.06
B25604.14
B25604.06EA
1990
CZK
B25604.06
B25604.14
Bis(4-chlorophenyl)disulphide ≥98%
Bis(4-chlorophenyl)disulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 1142-19-4
Molecular Formula: C12H8Cl2S2
Formula Weight: 287.23
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1644663
Vzorec:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Bod tání: 71…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013642 CAS číslo: 1142-19-4 EINECS: 214-531-2 |