Tisk…
4,4'-Dithiodianiline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
369462-25G 369462-5G
SIAL369462-25GEA 11910 CZK
SIAL369462-25G SIAL369462-5G
4,4'-Dithiodianiline, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dithiodianiline
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂S₂
MDL Number: MFCD00007882
CAS číslo: 722-27-0
EINECS: 211-961-2