Tisk…
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11800.18 L11800.30
L11800.18EA 2220 CZK
L11800.18 L11800.30
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide) tech. 90%, technická kvalita
Dithiodiglycol (bis(2-hydroxyethyl) disulphide)
Purity: 90% CAS No.: 1892-29-1 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 25° Boiling Point: 158-163°/3.5mm Beilstein Reference: 1735851 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002906
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: 158…163 °C (3,5 mmHg)
Bod tání: ∼ 25 °C
Hustota: 1,261
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002906
CAS číslo: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III