Tisk…

Cyklohexan

Dodavatel: SCHARLAB
Nebezpečí

Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene

CI00351000 CI00352500
SCARCI00351000EA 0 CZK
SCARCI00351000 SCARCI00352500
Cyklohexan
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 81 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR