Tisk…

Chloroacetylchlorid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000
8.02411.0005EA 1220 CZK
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000
Chloroacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Chloroacetylchlorid
Vzorec: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94
Bod varu: 105
Bod tání: –22.5 °C
Hustota: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000725
CAS číslo: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,02074

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR