Tisk…
Chloroacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
22880-100ML 22880-1L 22880-500ML
SIAL22880-100MLEA 968 CZK
SIAL22880-100ML SIAL22880-1L SIAL22880-500ML
Chloroacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Chloroacetylchlorid
Vzorec: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94
Bod varu: 105
Bod tání: –22.5 °C
Hustota: 1.426 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
MDL Number: MFCD00000725
CAS číslo: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,02074