Tisk…
Chloroacetylchlorid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 3260 CZK
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Chloroacetylchlorid 98%
Chloroacetylchlorid
Vzorec: C₂H₂Cl₂O
MW: 112.94
Bod varu: 105 °C (760 mmHg)
Bod tání: –22 °C
Hustota: 1.42 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000725
CAS číslo: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1
Merck Index: 13,02074
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %