Tisk…

Sodium chlorodifluoroacetate 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt

404590250 404590050 404591000
ACRO404590250EA 2240 CZK
ACRO404590250 ACRO404590050 ACRO404591000
Sodium chlorodifluoroacetate 96%
Sodium chlorodifluoroacetate
Vzorec: C₂ClF₂NaO₂
Bod tání: 195…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064771
CAS číslo: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR