Tisk…
Boron trichloride 1 M in hexane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198921000 198928000
198921000.EA 2800 CZK
198921000. 198928000.
Boron trichloride 1 M in hexane, AcroSeal®
Boron trichloride
Vzorec: BCl₃
MW: 117.17
Bod varu: 12.4
Bod tání: -107
Hustota: 0.738 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011313
CAS číslo: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3 I
Merck Index: 12,01378
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M