Tisk…
Boron trichloride 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176681000 176688000
176681000.EA 3360 CZK
176681000. 176688000.
Boron trichloride 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Boron trichloride
Vzorec: BCl₃
MW: 117.17
Bod varu: 12.4
Bod tání: -107
Hustota: 1.876
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011313
CAS číslo: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,01378
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Solution (May darken on storage)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %