Tisk…
Boron tribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378191000 378198000
378191000.EA 2750 CZK
378191000. 378198000.
Boron tribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
Bod varu: 90 °C
Hustota: 0,869 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011312
CAS číslo: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3384
ADR: 6.1,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M