(±)-Isonipecotic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
122620250
122621000
122625000
ACRO122620250EA
1310
CZK
ACRO122620250
ACRO122621000
ACRO122625000
(±)-Isonipecotic acid 99%
(±)-Isonipecotic acid
Vzorec:
C₆H₁₁NO₂ Bod varu: 264 °C (1013 hPa) Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006004 CAS číslo: 498-94-2 EINECS: 207-872-3 Merck Index: 13,05208 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to pink-beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (120°C, 4 hrs) |
Solubility | (10 % in water) Clear to slightly hazy |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |