Tisk…
(±)-Isonipecotic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Piperidine-4-carboxylic acid, (±)-4-Piperidinecarboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid, Isonipecotic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
I18008-100G I18008-25G
SIALI18008-100GEA 5570 CZK
SIALI18008-100G SIALI18008-25G
(±)-Isonipecotic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-Isonipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157 °C
MDL Number: MFCD00006004
CAS číslo: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Merck Index: 13,05208