Tisk…
Ammonia solution 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 3470 CZK
338818-100ML 338818-1L
Ammonia solution 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Bod varu: 32 °C (1.013 hPa)
Bod tání: –92 °C
Hustota: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30.2 %(V)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %