Tisk…
6-Methylnicotinic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
L08877.03 L08877.06 L08877.14
L08877.03EA 982 CZK
L08877.03 L08877.06 L08877.14
6-Methylnicotinic acid ≥99%
6-Methylnicotinic acid
Purity: 99% CAS No.: 3222-47-7 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 210-215° Beilstein Reference: 112049
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod tání: 210…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006341
CAS číslo: 3222-47-7