Tisk…
6-Methylnicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
284750-1G 284750-5G
SIAL284750-1GEA 1330 CZK
SIAL284750-1G SIAL284750-5G
6-Methylnicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod tání: 212 °C
MDL Number: MFCD00006341
CAS číslo: 3222-47-7