Tisk…
6-Methylnicotinic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
307620010 307620050
ACRO307620010EA 1060 CZK
ACRO307620010 ACRO307620050
6-Methylnicotinic acid 99%
6-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 209…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006341
CAS číslo: 3222-47-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %