Tisk…
ε-Hexalactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
704067-100G 704067-500G
SIAL704067-100GEA 1760 CZK
SIAL704067-100G SIAL704067-500G
ε-Hexalactone, Sigma-Aldrich®
ε-Hexalactone
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,0705 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003267
CAS číslo: 502-44-3
EINECS: 207-938-1