Tisk…
ε-Hexalactone monomer 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
173440010 173442500 173440025
ACRO173440010EA 4860 CZK
ACRO173440010 ACRO173442500 ACRO173440025
ε-Hexalactone monomer 99%
ε-Hexalactone
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003267
CAS číslo: 502-44-3
EINECS: 207-938-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %