Tisk…
Ethyl-6-bromohexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
324728-100G 324728-25G
SIAL324728-100GEA 8090 CZK
SIAL324728-100G SIAL324728-25G
Ethyl-6-bromohexanoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-6-bromohexanoate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Bod varu: 69…72 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000270
CAS číslo: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2