Tisk…
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
305920250 305921000
ACRO305920250EA 2710 CZK
ACRO305920250 ACRO305921000
Ethyl-6-bromohexanoate 98%
Ethyl-6-bromohexanoate
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
MW: 223.11
Bod varu: 128…130 °C (16 mmHg)
Bod tání: 33
Hustota: 1.254 g/cm³
Bod vzplanutí: 58,3 °C
MDL Number: MFCD00000270
CAS číslo: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %