Tisk…
Ethyl-6-bromohexanoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
A18398.18 A18398.09 A18398.30
A18398.18EA 3990 CZK
A18398.18 A18398.09 A18398.30
Ethyl-6-bromohexanoate ≥97%
Ethyl-6-bromohexanoate
Purity: 97+% CAS No.: 25542-62-5 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2CH2CH3 Formula Weight: 223.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4595 Boiling Point: 128-130°/16mm Beilstein Reference: 1756051 MDL No.: MFCD00000270
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
MW: 223.11
Bod varu: 128…130 °C (16 mmHg)
Bod tání: 33
Hustota: 1.254
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000270
CAS číslo: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2