6-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
216879-1G
216879-5G
SIAL216879-1GEA
1530
CZK
SIAL216879-1G
SIAL216879-5G
6-Aminonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Aminonicotinic acid
Vzorec:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Bod tání: > 300 °C |
MDL Number:
MFCD00006326 CAS číslo: 3167-49-5 EINECS: 221-630-4 Merck Index: 13,00455 |