Tisk…
6-Aminonicotinic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 3350 CZK
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006326
CAS číslo: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %