5-Methylnicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16370.03
L16370.06
L16370.03EA
3570
CZK
L16370.03
L16370.06
5-Methylnicotinic acid ≥97%
5-Methylnicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3222-49-9
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 210-215°
Beilstein Reference: 112288
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Bod tání: 210…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00829036 CAS číslo: 3222-49-9 |