δ-Valerolactone ≥98% may contain polymer
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 542-28-9
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -13 to -12°
Boiling Point: 58-60°/0.5mm
Beilstein Reference: 106436
MDL No.: MFCD00006645
Vzorec:
C₅H₈O₂ Bod varu: 58…60 °C (0,5 mmHg) Bod tání: –13 °C…–12 °C Hustota: 1,056 Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) |
MDL Number:
MFCD00006645 CAS číslo: 542-28-9 EINECS: 208-807-1 |